Learn More
Corning™ Placas de volumen ampliado de polipropileno transparentes de 96 pocillos
Cumpla los requisitos de menor espacio al tiempo que mantiene la compatibilidad completa con los instrumentos
Marca: Corning™ 3343
Detalles adicionales : Peso : 0.01070kg
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
- Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
- Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Sin ARNasa/ADNasa
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
Sin tratar | |
50/caja | |
50/caja |
Estándar | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Fondo en V | |
10/Paq. |