Learn More
Corning™ Placas de volumen ampliado de polipropileno transparentes de 96 pocillos
Cumpla los requisitos de menor espacio al tiempo que mantiene la compatibilidad completa con los instrumentos
311.89€ - 356.43€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ADNasa ni ARNasa |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10091462
|
Corning™
3343 |
No estéril |
311.89€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10274972
|
Corning™
3344 |
Estéril |
356.43€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pocillos de fondo en V
- El formato de altura estándar cumple plenamente con las normas SBS
- Sin tratar
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
Fondo en V | |
10/Paq. |
Estándar | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Sin tratar | |
50/caja | |
50/caja |