Learn More
Corning™ CristalEX Microplacas de cristalización de proteínas de 96 pocillos
Diseñados para la cristalización de proteínas de alto rendimiento mediante la difusión de vapor con goteo fijo
Marca: Corning™ 3773
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Microplacas de 96 pocillos
- Incluye 96 pocillos grandes de depósito y 96 pocillos de proteínas correspondientes
- Los pocillos de proteínas de fondo cónico permiten un mejor centrado de la gota de proteína.
- Compatible con pipetas manuales y con la automatización
- Su nuevo diseño de pocillo fusionado proporciona un espacio de vapor eficiente para la cristalización de proteínas.
- Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
Microplaca de 384 pocillos
- Cumple las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
- Ideal para la detección de cristales totalmente automatizada
- Incluye 192 pocillos de depósito y los 192 pocillos de proteínas correspondientes
- Los pocillos de proteínas de fondo plano están optimizados para la obtención de imágenes de cristales.
- Los pocillos de depósito y los de proteínas están colocados para ser compatibles con equipo de dispensación de varios cabezales.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Sin tratar | |
96 pocillos de depósito de fondo plano y 96 pocillos de proteínas de fondo cónico | |
10/Paq. | |
3,1 mm |
Sin tapa | |
Transparente | |
No estéril | |
Redondo | |
50/caja | |
50/caja |