Learn More
Corning™ Placas de cultivo sin tratar
GREENER_CHOICE
Une las moléculas biológicas a través de interacciones pasivas de naturaleza hidrofóba Las placas para cultivo sin tratar Corning™ proporcionan un entorno ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
Marca:  Corning™ 430597
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429141
  • 202.00€ / paquete de 60
Fecha estimada de envío: 10-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
  • No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Estéril
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431111; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Para placas de poliestireno tratadas para cultivo celular: El paquete de estantes 430293 consta de seis soportes de paquete que contienen seis fundas de 10 placas para minimizar la contaminación de las placas no utilizadas después de abrir la funda. Se suministran en fundas de 20 placas (excepto en cajas de 150 x 25 mm, que se envasan cinco por funda, y en cajas de 245 x 245 mm, que se suministran cuatro por funda).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Poliestireno
45 mL (Pozo)
148 cm2
Poliestireno
Estéril
Cultivo Celular Placa Petri
60/Cajas de cartón
25 mm
Sí
Plano
Transparente
Redonda
Sin tratar
Tapa
5/Paq.
150 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Placas de cultivo sin tratar > 150 x 25 mm