Learn More
Corning™ Placas de cultivo sin tratar
Une las moléculas biológicas a través de interacciones pasivas de naturaleza hidrofóba Las placas para cultivo sin tratar Corning™ proporcionan un entorno ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
202.00€ - 415.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Plano |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429141
![]() |
Corning™
430597 |
150 mm | 148 cm2 | 25 mm |
202.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10609321
![]() ![]() |
Corning™
430588 |
35 mm | 8 cm2 | 10 mm |
241.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419141
![]() |
Corning™
430591 |
100 mm | 55 cm2 | 20 mm |
415.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10409141
![]() |
Corning™
430589 |
60 mm | 21 cm2 | 15 mm |
248.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Sin tratamiento para fijación celular
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Los cordones de apilado ayudan a la manipulación
- Se suministran con ventilación para permitir el intercambio de gases uniforme
Información de órdenes
Para placas de poliestireno tratadas para cultivo celular: El paquete de estantes 430293 consta de seis soportes de paquete que contienen seis fundas de 10 placas para minimizar la contaminación de las placas no utilizadas después de abrir la funda. Se suministran en fundas de 20 placas (excepto en cajas de 150 x 25 mm, que se envasan cinco por funda, y en cajas de 245 x 245 mm, que se suministran cuatro por funda).
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri |
Sí | |
Plano | |
Sí | |
Redonda | |
Sin tratar | |
Tapa |