Learn More
Corning™ Placas de cultivo sin tratar
Une las moléculas biológicas a través de interacciones pasivas de naturaleza hidrofóba Las placas para cultivo sin tratar Corning™ proporcionan un entorno ideal para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie
Marca: Corning™ 430591
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
- No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Estéril
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431111; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Para placas de poliestireno tratadas para cultivo celular: El paquete de estantes 430293 consta de seis soportes de paquete que contienen seis fundas de 10 placas para minimizar la contaminación de las placas no utilizadas después de abrir la funda. Se suministran en fundas de 20 placas (excepto en cajas de 150 x 25 mm, que se envasan cinco por funda, y en cajas de 245 x 245 mm, que se suministran cuatro por funda).
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
16,5 mL (Pozo) | |
55 cm2 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
500/Cajas de cartón | |
20 mm |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Sí | |
Redonda | |
Sin tratar | |
Tapa | |
20/Paq. | |
100 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron