Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Equilibration Trays
Bandejas prácticas y desechables
Marca:  Invitrogen™ ZM0007
Código de producto. 11580906
  • 135.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las bandejas de equilibrio ZOOM están diseñadas para su uso con casetes ZOOM IPGRunner para equilibrar las tiras ZOOM después del isoelectroenfoque de primera dimensión y antes de la SDS-PAGE de segunda dimensión (2D).
  • Simplifique el proceso de equilibrado e incubación en electroforesis 2D
  • Ahorro de tiempo y mano de obra
  • Equilibrio óptimo de las muestras
  • Riesgo mínimo de contaminación de las muestras y daños a las tiras IPG
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Las bandejas de equilibrio ZOOM™ se suministran en un paquete de 10. El kit combinado de casetes ZOOM™ y bandejas de equilibrio ZOOM™ incluye una caja de 10 casetes y un paquete de 10 bandejas. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Bandeja de equilibrado
10/Pk.
ZOOM IPGRunner Mini
ZOOM™
Temperatura ambiente
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ ZOOM™ Equilibration Trays > 10/paquete