Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive 120mm Center Cap Assembly
For use with Corning Reusable spinner flasks
Marca: Corning™ 4519-130
Detalles adicionales : Peso : 0.45359kg
Especificaciones
Matraces para dispositivos Corning Reutilizable de 8 l y 15 l con tubos de 5,39 cm (2,125 pulg.) | |
1/paquete | |
No |
1/caja | |
Conjunto de tapones centrales | |
No estéril |