Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive 120mm Center Cap Assembly
For use with Corning Reusable spinner flasks
680.07€
Especificaciones
N.º por caja | 1/caja |
---|---|
N.° por paquete | 1/paquete |
Tipo de producto | Conjunto de tapones centrales |
Desechables | No |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11373835
|
Corning™
4519-130 |
Matraces para dispositivos Corning Reutilizable de 8 l y 15 l con tubos de 5,39 cm (2,125 pulg.) |
680.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11383835
|
Corning™
4519-134 |
Matraces para dispositivos Corning Vaso de 8 l y 15 l con tubos de 5,39 cm (2,5 pulg.) |
680.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
1/caja | |
Conjunto de tapones centrales | |
No estéril |
1/paquete | |
No |