Learn More
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga desechables
Tubos no estériles, fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.
Marca: Corning™ 99502-15
Detalles adicionales : Peso : 1.87790kg
Descripción
Estos tubos tienen un espesor de pared uniforme más uniforme, una punta cónica bien formada y un radio de punta duradero. Los tubos están diseñados para soportar la centrifugación hasta 3000 RCF.
Los tapones de rosca se venden por separado. El producto se suministra sin esterilizar.Para obtener información sobre los tapones de rosca, consulte las ref. 9998-13, 99999-13 para ajustarse a la ref. 99502-5; consulte las ref. 9998-15, 99999-15 para ajustarse a las ref. 99502-10, 99502-15; consulte la ref. 9999-24 para ajustarse a la ref. 99502-50.
Especificaciones
15 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
125 | |
No estéril | |
126 mm | |
Sin tapón | |
No | |
3000 x g |
Sí | |
125 | |
15-415 | |
Cilíndrico | |
Cónicos | |
17 mm | |
Tubo para centrífuga |