Learn More
Corning™ Tubos de vidrio con fondo cónico para centrífuga desechables
Tubos no estériles, fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.
112.95€ - 441.36€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Forma | Cilíndrico |
Forma del fondo | Cónicos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10130213
|
Corning™
99502-15 |
15 ml | Cilíndrico |
118.83€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10536493
|
Corning™
99502-5 |
5 ml | Cilíndrico |
112.95€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10643004
|
Corning™
99502-10 |
10 ml | Cilíndrico |
113.61€
paquete de 125 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11323865
|
Corning™
99502-50 |
50 ml | Cilíndrico |
441.36€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Estos tubos tienen un espesor de pared uniforme más uniforme, una punta cónica bien formada y un radio de punta duradero. Los tubos están diseñados para soportar la centrifugación hasta 3000 RCF.
Los tapones de rosca se venden por separado. El producto se suministra sin esterilizar.Para obtener información sobre los tapones de rosca, consulte las ref. 9998-13, 99999-13 para las ref. 99502. -5; véanse las ref. 9998. -15, 99999-15 para las ref. 99502. -10, 99502-15; véanse las ref. 9999. -24 para las ref. 99502. -50.
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Cónicos | |
No | |
3000 x g |
Vidrio de borosilicato | |
Cilíndrico | |
Sin tapón | |
Tubo para centrífuga |