Learn More
Corning™ Pipetas Pasteur de vidrio desechables, no estériles, sin tapón
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones. Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
60.68€ - 117.81€
Especificaciones
Enchufe del aspirador | No |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Incluye | Constricción de 2,54 cm (1 pulg) por debajo de la parte superior |
Estilo de punta | Redondo |
Tipo | Pipeta Pasteur desconectada |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10653004
|
Corning™
7095B-NMR |
33,02 cm | 0,65 cm |
117.81€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10343663
|
Corning™
7095B-5X |
14,6 cm | 0,65 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
10528603
|
Corning™
7095B 9PK |
22,86 cm | 0,55 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones.Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
- Disponibles en prácticos envases a granel
- Fabricadas con vidrio sodocálcico económico
- Su único uso elimina el peligro de contaminación cruzada de muestras o reactivos de laboratorio valiosos
- Para bancos de sangre y procedimientos de química clínica
Especificaciones
No | |
Constricción de 2,54 cm (1 pulg) por debajo de la parte superior | |
Pipeta Pasteur desconectada |
Vidrio sodocálcico | |
Redondo | |
Sí |