Learn More
Corning™ Frascos estériles desechables
Se utilizan como receptores de repuesto para sistemas de filtro estériles desechables Corning o como frascos de almacenamiento. Los frascos estériles desechables Corning™ son fáciles de agarrar e ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
Marca: Corning™ 430518
Detalles adicionales : Peso : 4.21200kg
Descripción
- Frascos desechables de poliestrieno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
- El estilo de perfil Corning de perfil bajo tiene laterales de fácil agarre que facilitan manipulación
- El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
- Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Sí | |
Poliestireno | |
Aplicaciones: Almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas | |
24/caja | |
24/caja | |
1 L |
Para su uso con frascos con cuello de 4,5 cm | |
Estériles | |
Cierre hermético de HDPE naranja | |
2/paq. | |
Frasco de almacenamiento de fácil agarre graduado |