Learn More
Corning™ Criotubos con rosca externa
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca externa Corning™ proporcionan un recipiente seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
Marca: Corning™ 430663
390.01 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Includes: Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Descripción
- Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón. .
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Naranja | |
12,7 mm | |
Estéril | |
Sí | |
500 | |
Redondo | |
Externo | |
5 mL | |
Sí | |
92,1 mm | |
Sí |
Natural | |
Polipropileno | |
5 mL | |
Arandela de silicona para sellado hermético, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte | |
50 | |
-196 °C | |
Redondo | |
Sí | |
Polipropileno | |
Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
30224027 | Certificado de calidad | 27/03/2025 | 430663 |
32424034 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | 430663 |
32524011 | Certificado de calidad | 12/03/2025 | 430663 |
29724023 | Certificado de calidad | 18/02/2025 | 430663 |
25724002 | Certificado de calidad | 08/01/2025 | 430663 |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora