Learn More
Corning™ Prefiltros de fibra de vidrio
sin valor
Marca:  Corning™ 431413
Detalles adicionales : Peso : 0.17236kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11373775
  • 95.78€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para usar con sistemas de filtración en vacío o con filtros para parte superior de frasco
Especificaciones
Especificaciones
Embudos de filtración de 1000 ml, sistemas de filtración en vacío y parte superior de frasco Corning
No estéril
100/paq.
Fibra de vidrio
100
Prefiltro