Learn More
Corning™ Prefiltros de fibra de vidrio
sin valor
81.17€ - 95.78€
Especificaciones
Material | Fibra de vidrio |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
N.º por caja | 100 |
N.° por paquete | 100/paq. |
Tipo | Prefiltro |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11353775
|
Corning™
431411 |
Embudos de filtración de 250 ml, sistemas de filtración en vacío y parte superior de frasco Corning |
81.17€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343775
|
Corning™
431410 |
Embudos de filtración de 150 ml, sistemas de filtración en vacío y parte superior de frasco Corning |
81.17€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373775
|
Corning™
431413 |
Embudos de filtración de 1000 ml, sistemas de filtración en vacío y parte superior de frasco Corning |
95.78€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11363775
|
Corning™
431412 |
Embudos de filtración de 500 ml, sistemas de filtración en vacío y parte superior de frasco Corning |
81.97€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para su uso en sistemas de filtración en vacío y de parte superior de frasco Corning
Especificaciones
Fibra de vidrio | |
100 | |
Prefiltro |
No estéril | |
100/paq. |