Learn More
Corning™ Gradilla para tubos para centrífuga de fondo cónico
Para tubos con fondo cónico
Marca: Corning™ 4365
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas gradillas de espuma de poliestireno están diseñadas para albergar tubos para centrífuga de plástico de fondo cónico.
Especificaciones
Gradilla para tubo para centrífuga | |
Tubos (29,1 mm), Tubos (50 ml) | |
25 | |
Tubos de centrífuga con base cónica | |
20/Paq. |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
No estéril | |
20/caja | |
Holds (25) 50mL conical-bottom plastic centrifuge tubes |
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Corning™ Gradilla para tubos para centrífuga de fondo cónico > Estándar; admite 25 tubos para centrífuga (50 ml)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido