Learn More
Corning™ Kit básico de pipeteador Lambda Plus
GREENER_CHOICE
Diseñado para los laboratorios que están a punto de sustituir su antiguo conjunto de pipetas y para los clientes que desean obtener un nuevo conjunto de pipetas que cubren la mayoría de los volúmenes de uso frecuente
Marca:  Corning™ 4069
798.37 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11357681
  • 892.79€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit básico Lambda Plus está diseñado para los laboratorios que están a punto de sustituir su antiguo conjunto de micropipetas y para los clientes que desean obtener un nuevo conjunto de micropipetas que cubren la mayoría de los volúmenes de uso frecuente.
El kit básico Lambda Plus contiene: cuatro micropipetas monocanal Lambda Plus convenientemente empaquetadas con accesorios útiles (manual, llave de calibración, anillos codificados por colores, tubo de grasa de pistón y adhesivos de identificación).
  • Micropipetas monocanal Lambda™ Plus
    - De 0,5 a 10 µl (n.º de cat. 4071)
    - De 2 a 20 µl (n.º Ref. 4072)
    - De 20 a 200 µl Ref. 4074)
    - De 100 a 1000 µl 4075)
  • Gradilla carrusel universal para seis micropipetas monocanal
  • Puntas de pipeta Corning™ DeckWorks:
    - 10 µl (n.º de cat. 4135)
    - 200 µl (n.º de cat. 4138)
    - 1000 µl (n.º 4140)
  • Regalo: 1 bolsa de almuerzo con aislamiento Corning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
Lambda™ Plus
Kit de inicio de pipetas
Cuatros pipetas monocanal, manual, llave de calibración, anillos codificados por colores, tubo de grasa de pistón, pegatinas de identificación
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Kit básico de pipeteador Lambda Plus > Kit de inicio Lambda Plus