Learn More
Corning™ Micropipeta monocanal Lambda Plus, ajustable, esterilizable en autoclave
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca: Corning™ 4073
174.83 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Servicio Técnico
3 año
Especificaciones
Del ±1,6 al ±0,8 % | |
Punta de 200 μl | |
Punta de 200 µl | |
Lambda™ Plus | |
De 10 to 100 μl | |
La llave se incluye con cada pipeta para facilitar la calibración interna | |
3 años |
ISO8655 | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Punta de 200 μl | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30