Learn More
Corning™ Micropipeta monocanal Lambda Plus, ajustable, esterilizable en autoclave
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
222.15€ - 223.00€
Specifica
Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Lambda™ Plus |
Tipo | Pipeta monocanal |
Codice del prodotto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Puntas compatibles | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volumen (métrico) | Exactitud | Puntas compatibles | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11303625
![]() |
Corning™
4070 |
De 0,1 to 2 μl | ± 12 al ± 1,5 % | Punta de 10 μl |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11387421
![]() |
Corning™
4071 |
De 0,5 to 10 μl | ± 4 al ± 0,5% | Punta de 10 μl |
222.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11317431
![]() |
Corning™
4072 |
De 2 to 20 μl | ± 4 al ± 0,8% | Punta de 200 μl |
222.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11327431
![]() |
Corning™
4073 |
De 10 to 100 μl | Del ±1,6 al ±0,8 % | Punta de 200 μl |
223.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11367431
![]() |
Corning™
4075 |
De 100 to 1000 μl | ± 1 al ± 0,6% | Punta de pipeta de 1000 μl |
223.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11347431
![]() |
Corning™
4074 |
De 20 to 200 μl | Del ±1,2 al ±0,6% | Punta de 200 μl |
222.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descrizione
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
Warranty
3 año
Specifica
ISO8655 | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
Sí |
Autoclavable | |
Lambda™ Plus | |
La llave se incluye con cada pipeta para facilitar la calibración interna | |
3 años |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.