Learn More
Corning™ Tubos de plástico para microcentrífuga con bajo nivel de unión
Incluyen tecnología de polímero unido que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos, lo que permite una mejor recuperación de muestras. Los tubos de plástico para microcentrífuga con bajo nivel de unión Corning™ Costar™ resisten fuerzas de hasta 17,000 x g.™
Marca: Corning™ 3207
Detalles adicionales : Peso : 0.33750kg
Descripción
Incluyen tecnología de polímero unido que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos, lo que permite una mejor recuperación de muestras. Los Microcentrifuge Tubes™ Corning™ Costar™ con bajo nivel de unión resisten fuerzas de hasta 17 000 x g.
- No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
- Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
- El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
- Superficie plana para un etiquetado cómodo.
- Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
- Los tubos de microcentrífuga con bajo nivel de unión Costar tienen incorporada una tecnología de polímero enlazado que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos y permite una mejor recuperación de muestras.
- Sin ARNasa ni ADNasa.
Especificaciones
Microtubo | |
Tapón a presión | |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
250/Paq. | |
Sí | |
Cónicos |
17000 xG | |
Sin ARNasa/ADNasa | |
Polipropileno | |
1,7 ml | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Tapón a presión |