Learn More
Corning™ Tubos de plástico para microcentrífuga con bajo nivel de unión
Incluyen tecnología de polímero unido que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos, lo que permite una mejor recuperación de muestras. Los tubos de plástico para microcentrífuga con bajo nivel de unión Corning™ Costar™ resisten fuerzas de hasta 17,000 x g.™
39.20€ - 46.69€
Especificaciones
RCF máx. | 17000 xG |
---|---|
Tipo de producto | Microtubo |
Estilo de tapón | Tapón a presión |
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
Color del tapón | Natural |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10296091
|
Corning™
3206 |
0,65 ml |
46.69€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10574391
|
Corning™
3207 |
1,7 ml |
39.20€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Incluyen tecnología de polímero unido que reduce la unión de proteínas y ácidos nucleicos, lo que permite una mejor recuperación de muestras. Los Microcentrifuge Tubes™ Corning™ Costar™ con bajo nivel de unión resisten fuerzas de hasta 17 000 x g.
- Fabricados con polipropileno natural (sin coloración) para una mayor durabilidad
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa
- No estériles, esterilizables en autoclave
- Graduaciones externas y área de escritura esmerilada para facilitar la medición y la identificación de muestras
- Superficie de tapón plana para un cómodo etiquetado
- El diseño de sello positivo permite la apertura y el cierre repetidos
Especificaciones
17000 xG | |
Tapón a presión | |
Natural | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Sí | |
Cónicos |
Microtubo | |
Sin ARNasa/ADNasa | |
Polipropileno | |
Natural | |
No estéril | |
Tapón a presión |