Learn More
Corning™ Placas de poliestireno de bajo volumen de 384 pocillos
El diseño de base alta es compatible con la automatización y los códigos de barras
Marca: Corning™ 3540
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Validadas para el sistema FLIPR™ TETRA: paredes exteriores alineadas para la visualización correcta con el sistema FLIPR—
- Distancia de 2,8 mm entre fondos de pocillo y fondo de la placa
- Pocillos redondos con fondos planos
- Volumen de trabajo: 5–45μL
- La superficie sin tratar une biomoléculas mediante interacciones pasivas; la superficie no adherente (NBS™) crea una superficie hidrófila no iónica que minimiza las interacciones moleculares; la superficie con tratamiento para cultivo de tejidos ofrece una fijación celular óptima
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 0,005 a 0,04 ml | |
Sin tratar | |
Para ensayos homogéneos de fluorescencia de 384 pocillos miniaturizados |
Sin tapa | |
Negro, Fondo transparente | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja |
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Título del producto
Corning™ Placas de poliestireno de bajo volumen de 384 pocillos > Negro, transparente; fondo plano; sin tratar
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido