Learn More
Corning™ LSE™ Platform Rocker
Corning LSE Platform Rockers are ideal for Western Blotting, Gel staining and general mixing applications. Comes in single and double (30 x 30 cm) platform models to provide extra capacity.
Marca: Corning™ 6704
Descripción
El agitador de balanceo de plataforma Corning™ LSE™ es un agitador compacto pero de gran capacidad ideal para western blottings y aplicaciones de mezcla generales. La velocidad de balanceo ajustable y la inclinación fija de 7 º lo hacen perfecto para teñir geles frágiles, así como para la acción más intensiva necesaria para lavar las blots.
La velocidad del agitador de balanceo de plataforma Corning se puede ajustar de 2 a 60 rpm y el temporizador se puede programar para dos horas como máximo o para funcionamiento continuo. La unidad es segura para su uso en entornos con temperatura controlada de hasta 70 °C y está disponible en configuraciones de plataforma simple o doble de gran capacidad. Ambos modelos resistentes tienen una garantía de cinco años.
Características y ventajas
- Perfil bajo y tamaño compacto
- Capacidad de carga de 5kg (11 lb)
- Almohadillas de caucho antideslizantes para evitar que los recipientes de muestras se muevan durante el funcionamiento
- Modelo de plataforma doble disponible para aumentar la capacidad
Vea los recursos a continuación para consultar la hoja promocional con especificaciones.
Especificaciones
230 V | |
Agitador de balanceo de plataforma | |
Enchufe de la UE | |
Un solo nivel |