Learn More
Corning™ Agitador de balanceo de plataforma LSE™
Código de producto. p-8504062 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Modelo:
Doble nivel
Un solo nivel
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15995911
Marca: Corning™ 6704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los Rockers Corning LSE Platform son ideales para aplicaciones de Western Blotting, tinción de geles y mezclas generales. Disponible en modelos de plataforma simple y doble (30 x 30 cm) para proporcionar capacidad adicional.
El agitador de balanceo de plataforma Corning™ LSE™ es un agitador compacto pero de gran capacidad ideal para western blottings y aplicaciones de mezcla generales. La velocidad de balanceo ajustable y la inclinación fija de 7 º lo hacen perfecto para teñir geles frágiles, así como para la acción más intensiva necesaria para lavar las blots.
La velocidad del agitador de balanceo de plataforma Corning se puede ajustar de 2 a 60 rpm y el temporizador se puede programar para dos horas como máximo o para funcionamiento continuo. La unidad es segura para su uso en entornos con temperatura controlada de hasta 70 °C y está disponible en configuraciones de plataforma simple o doble de gran capacidad. Ambos modelos resistentes tienen una garantía de cinco años.
Características y ventajas
  • Perfil bajo y tamaño compacto
  • Capacidad de carga de 5kg (11 lb)
  • Almohadillas de caucho antideslizantes para evitar que los recipientes de muestras se muevan durante el funcionamiento
  • Modelo de plataforma doble disponible para aumentar la capacidad
Vea los recursos a continuación para consultar la hoja promocional con especificaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de balanceo de plataforma
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Modelo Un solo nivel