Learn More
Corning™ Filtros de vacío para parte superior de tubos de centrífuga
Filtra directamente en un tubo de centrífuga lo que minimiza las transferencias innecesarias. Los filtros para parte superior de tubo de centrífuga Corning™ ofrecen una ranura de visualización en la base que permite medir volúmenes tan bajos como 5 ml.
Marca:  Corning™ 430314
Detalles adicionales : Peso : 1.04326kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10748212
  • 108.98€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Tapón de cierre hermético estéril para mantener la esterilidad tras el filtrado y dos soportes reutilizables con caja individual.
Descripción
Descripción
  • Membrana de 42 mm de diámetro. Minimiza las transferencias innecesarias filtrando directamente en el tubo de centrífuga de 50 ml.
  • Incluye dos soportes para tubos de centrífuga con cada caja.
  • Cada tubo de centrífuga de polipropileno se suministra con un tapón envuelto individualmente para su almacenamiento.
  • Envasada individualmente.
  • Estéril.
  • Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Cuello de frasco de 4,5 cm
Acetato de celulosa
Para la filtración de medios de cultivo celulares, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas
Embudo de filtro de poliestireno de 50 ml, tubo para centrífuga receptor de polipropileno de 50 ml, dos soportes de tubos para centrífuga, cierre hermético de HDPE naranja
1/paq.
150 mL
Manguera
Poliestireno, acetato de celulosa
0,45 μm
13,6 cm2
12/caja
Sistema de filtro de vacío de la parte superior del tubo