Learn More
Corning™ Filtros de vacío para parte superior de tubos de centrífuga
Filtra directamente en un tubo de centrífuga lo que minimiza las transferencias innecesarias. Los filtros para parte superior de tubo de centrífuga Corning™ ofrecen una ranura de visualización en la base que permite medir volúmenes tan bajos como 5 ml.
108.98€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Conectores | Manguera |
Para utilizar con (equipo) | Cuello de frasco de 4,5 cm |
Material | Poliestireno, acetato de celulosa |
Material (membrana) | Acetato de celulosa |
Includes: Tapón de cierre hermético estéril para mantener la esterilidad tras el filtrado y dos soportes reutilizables con caja individual.
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10388321
|
Corning™
430320 |
0,22 μm | 150 mL | Embudo de filtro de poliestireno de 150 ml, tubo para centrífuga receptor de polipropileno de 50 ml, dos soportes de tubos para centrífuga, cierre hermético de HDPE naranja |
108.98€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10748212
|
Corning™
430314 |
0,45 μm | 150 mL | Embudo de filtro de poliestireno de 50 ml, tubo para centrífuga receptor de polipropileno de 50 ml, dos soportes de tubos para centrífuga, cierre hermético de HDPE naranja |
108.98€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ahorra tiempo y minimiza costes y errores al permitirle filtrar las muestras directamente en un tubo para centrífuga.
- Embudo estéril de 150 ml con membrana de filtro acoplada a un tubo para centrífuga de 50 ml
- Elimina el paso de transferencia de líquidos al aire libre y el uso de recipientes de almacenamiento adicionales
- Volúmenes más pequeños implican menos residuos de medios
- El embudo está fabricado con poliestireno transparente
- El tubo para centrífuga es de polipropileno, con graduaciones fáciles de leer
- Las membranas del filtro son de acetato de celulosa de baja unión de proteínas
- La conexión de brazo lateral permite el uso de presión diferencial de 5 a 10 psi
Especificaciones
Transparente | |
Cuello de frasco de 4,5 cm | |
Acetato de celulosa | |
13,6 cm2 | |
Sí | |
1/paq. | |
150 mL |
Manguera | |
Poliestireno, acetato de celulosa | |
Sí | |
Para la filtración de medios de cultivo celulares, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas | |
12/caja | |
Sistema de filtro de vacío de la parte superior del tubo |