Learn More
Corning™ Paddle Assembly for Reusable Spinner Flasks
For use with direct drive overhead motors and series 4510 and 4512, 8L Reusable Spinner Flasks.
Marca: Corning™ 4515-8L
Detalles adicionales : Peso : 0.58967kg
Descripción
- Para matraces para dispositivos giratorios de las series 4510, 4512 y 4514 cuando se acoplan a un motor de accionamiento directo.
- Los conjuntos de paletas se acoplarán a conjuntos de tapones de 100 mm y 120 mm.
Especificaciones
Matraz de agitación Corning Reutilizable de 8 l con motor de varilla de transmisión directa | |
Conjunto de paletas |