Learn More
Corning™ Paddle Assembly for Reusable Spinner Flasks
For use with direct drive overhead motors and series 4510 and 4512, 8L Reusable Spinner Flasks.
367.19€ - 379.68€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10485342
|
Corning™
4515-15L |
Matraz de agitación Corning Reutilizable de 15 l con motor de varilla de transmisión directa |
371.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315122
|
Corning™
4515-8L |
Matraz de agitación Corning Reutilizable de 8 l con motor de varilla de transmisión directa |
367.19€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10683433
|
Corning™
4515-36L |
Matraz de agitación Corning Reutilizable de 36 l con motor de varilla de transmisión directa |
379.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For series 4510, 4512, and 4514 spinner flasks when coupled to a direct drive motor.
- Paddle assemblies will couple to 100 mm and 120 mm cap assemblies.
Especificaciones
Conjunto de paletas |