Learn More
Corning™ Paddle Assembly for Reusable Spinner Flasks
For use with direct drive overhead motors and series 4510 and 4512, 8L Reusable Spinner Flasks.
Marca:  Corning™ 4515-15L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10485342
  • 385.27€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Para matraces para dispositivos giratorios de las series 4510, 4512 y 4514 cuando se acoplan a un motor de accionamiento directo.
  • Los conjuntos de paletas se acoplarán a conjuntos de tapones de 100 mm y 120 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Matraz de agitación Corning Reutilizable de 15 l con motor de varilla de transmisión directa
Conjunto de paletas