Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato de 5 l
Fabricado con policarbonato no citotóxico USP Clase VI que proporciona claridad óptica y resistencia mecánica. Matraz Erlenmeyer Corning™ de 5 l de policarbonato listo para su uso en una ampliación eficiente de cultivos en suspensión con eficiencia de espacio.
543.86€ - 545.29€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Estilo superior: de rosca |
Capacidad (métrico) | 5 L |
Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15320591
![]() ![]() |
Corning™
431684 |
Abombado |
545.29€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15397230
![]() ![]() |
Corning™
431685 |
Plano |
543.86€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
El matraz Erlenmeyer de 5 l Corning™ está diseñado para ayudar a ampliar el cultivo en suspensión teniendo en mente un uso eficiente del espacio. Los matraces están listos para su uso y son ideales para aplicaciones de cultivo de agitadores y almacenamiento.
- Disponibles con fondo plano o con deflector
- Graduaciones moldeadas para mayor exactitud
- Máximo nivel de garantía de esterilidad de 10-6
- Apirógenos y sin ARNasa/ADNasa
- Los matraces Erlenmeyer son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos. La esterilización en autoclave repetida debilita el matraz, por lo que no se recomienda. El tapón de ventilación no se puede esterilizar en autoclave.
Especificaciones
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Policarbonato | |
Sí | |
Ventilado |
Polipropileno | |
5 L | |
Autoclavable | |
Estéril |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.