Learn More
Corning™ Almohadillas de polieterimida para tubo para centrífuga
GREENER_CHOICE
La almohadilla para tubo proporciona el soporte necesario durante la centrifugación al evitar que se contraigan los tubos de gran capacidad
Marca:  Corning™ 430236
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10202531
  • 141.32€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los cojines para tubos de centrífuga de polieterimida Corning™ proporcionan el soporte necesario durante la centrifugación para evitar que estos tubos de gran capacidad se colapsen. Consulte nuestra lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de los tubos plásticos de centrífuga Corning, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Polieterimida
6
No estéril
8,45 oz
Tubo para centrífuga
250 ml
Tubos Corning para centrífuga de 250 ml
1
Cónicos
Cónicos
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Almohadillas de polieterimida para tubo para centrífuga > Almohadilla de soporte para tubos de 250 ml