Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 384 pocillos
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 364 pocillos Corning™ presentan una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 364 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
Marca: Corning™ 3702BC
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
Etiquetas de códigos de barras | |
25/Paq. |