Learn More
Corning™ Accesorios para inserción de sonda de 12 mm para matraz de vía lateral vertical
Mejora la productividad del cultivo celular
Marca: Corning™ 4519-108
Detalles adicionales : Peso : 0.04990kg
Descripción
- Se utiliza para asegurar sensores de pH, O2 o temperatura en matraces giratorios grandes con brazos laterales verticales
- Los accesorios se componen de inserto de PET con junta tórica de fluorocarbono y tapón de sellado de polipropileno.
- Los 316 sensores se mantienen en su lugar mediante tuercas termoplásticas de polióxido de fenileno modificadas con empalmes integrados.
- Los conectores son totalmente esterilizables en autoclave.
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
Naranja | |
1,2 cm | |
Para matraces de vías laterales | |
1/caja | |
Ajuste de inserción de sonda de oxígeno | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
12 mm |
Polipropileno | |
45 mm | |
Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno, tuercas de Noryl | |
1/Paq. | |
GL 45 | |
No | |
Tapón de rosca | |
45 mm (aprox.) |