Learn More
Corning™ Accesorios para inserción de sonda de 12 mm para matraz de vía lateral vertical
Mejora la productividad del cultivo celular
275.39€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | 1,2 cm |
Diámetro del cierre (métrico) | 45 mm |
Para utilizar con (equipo) | Para matraces de vías laterales |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10058061
|
Corning™
4519-108 |
Ajuste de inserción de sonda de oxígeno |
275.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10271692
|
Corning™
4519-110 |
Ajuste de inserción de sonda de pH |
275.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10194012
|
Corning™
4519-128 |
Ajuste de inserción de sonda de temperatura |
275.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Accesorio de brazo lateral para insertar sondas de 12 mm de diámetro utilizadas para fijar sensores de O2 o pH en matraces de agitación grandes para brazos laterales verticales durante el cultivo celular
- Junto con los accesorios de medios y gases, los matraces de agitación funcionan como biorreactores con caras placas de cabezal de acero inoxidable
- Accesorios compuestos de inserto de PET con junta tórica Viton™ y tapón de sellado de polipropileno
- Los sensores se mantienen fijos mediante tuercas Noryl™ con juntas tóricas Viton
- Accesorios esterilizables en autoclave
Especificaciones
Naranja | |
1,2 cm | |
Para matraces de vías laterales | |
1/caja | |
GL 45 | |
No | |
Tapón de rosca | |
45 mm (aprox.) |
Polipropileno | |
45 mm | |
Inserto de PET, juntas tóricas de Viton, tapón de sellado de polipropileno, tuercas de Noryl | |
1/Paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
12 mm |