Learn More
Corning™ Filtros de jeringas de RC
Alta resistencia al estallido para garantizar el rendimiento
Marca:  Corning™ 431222
Detalles adicionales : Peso : 0.40823kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012471
  • 159.92€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Existen diferentes membranas disponibles para satisfacer sus necesidades: Polietersulfona (PES) – bajo nivel de unión de proteínas y alta velocidad de caudal; acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA) – menor unión de proteínas; politetrafluoretileno (PTFE) – resistencia química; celulosa regenerada (RC) – la mejor opción para la compatibilidad con DMSO; nailon (NY) – hidrofílico, sin surfactantes y con menor volumen de sustancias extraíbles.
  • Integridad probada al 100 %, apirógeno y no citotóxico, fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001.
Información de órdenes
El tamaño de poro y el tipo de membrana están impresos en cada filtro de jeringa. Los filtros estériles están envasados individualmente en blísteres en cajas de 50, los no estériles se envasan en cajas de 50.
Compliance
Fabricados conforme a las normas ISO 9002 y GMP, con integridad probada al 100 %. Los filtros con certificación para HPLC (RC) se someten a pruebas exhaustivas para garantizar que no hay picos extraños en la gama UV.
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa regenerada
0.2μm
150 μl
Polipropileno
De 0,5 a 100 ml
Celulosa regenerada
Para el cultivo de tejidos y HPLC
87psi
Filtro de jeringa
25 mm