Learn More
Corning™ Frasco con forma cilíndrica con tapón de fácil agarre
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
850 cm2
Descripción
- Para su uso con juego de tubos desechables (n.º cat. 07-201-848)
- Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
- Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
- Tubos flexibles resistentes a productos químicos y termosellables
- Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- El tapón de fácil agarre tiene grandes estrías diseñadas para una manipulación ergonómica
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
- Certificación Energy Star
- Certificaciones y sellos de garantía
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 4,6 in |
Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,77 in |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 40/caja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilidad | Estéril |
Área de crecimiento celular | 850 cm2 |
Color del tapón | Naranja |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Corning™ Frasco con forma cilíndrica con tapón de fácil agarre >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido