Learn More
Corning™ Microplacas Stripwell™
Diseñadas y tratadas para proporcionar una unión uniforme, alta claridad óptica y una baja interferencia de fondo. Las microplacas Corning™ Stripwell™ ofrecen una solución superior para ensayos de diagnóstico in vitro.
Marca: Corning™ 9102
689.70 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas Corning™ Stripwell™ se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para desmontarse fácilmente y se montan previamente en un soporte de tiras de tipo “cartón de huevos” que permite colocar cada pocillo individual de nuevo en la microplaca una vez desmontado.
- Las microplacas Stripwell tienen un formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
- Las microplacas Stripwell estándar y de bajo volumen tienen volúmenes de pocillos de 190 μl y 360 μl, respectivamente.
- Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Especificaciones
Placa de tiras | |
0,32 cm2 | |
Tratado con TC | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Cultivo celular | |
Redondo | |
50/caja | |
50/caja |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estéril | |
360 μl | |
Ensayos de diagnóstico in vitro | |
1/Paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%