Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
Marca: Corning™ 430166
Descripción
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
- Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
6,3 mL (Pozo) | |
21 cm2 | |
No cuadriculado | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
4,2 a 6,3 mL | |
500/Cajas de cartón | |
60 mm dia. | |
60 mm |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Sí | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
Tapa | |
20/Paq. | |
15 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25