Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Diseñado con un sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad a prueba de perforaciones. Las bolsas de muestreo de polietileno estériles Fisherbrand™ son a prueba de fugas cuando se sellan.
Marca:  Fisherbrand™ EFR-1015-FS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11572783
  • 656.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con polietileno virgen muy resistente y flexible 
  • Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
  • Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
  • Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
  • Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
  • Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Especificaciones
Especificaciones
Estilo de escritura
Transparente
Polietileno
101 μm
382 x 254mm
3500 mL
Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril
Estéril
1000/paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles > 3500 ml; estilo de escritura