Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Diseñado con un sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad a prueba de perforaciones. Las bolsas de muestreo de polietileno estériles Fisherbrand™ son a prueba de fugas cuando se sellan.
179.00€ - 656.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril |
Material | Polietileno |
Esterilidad | Estéril |
Cantidad | Paquete de 1000 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Dimensiones (L x An) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11562783
|
Fisherbrand™
EFR-1012-FS |
2250 ml | Estilo de escritura | 305 x 254 mm | 101 μm |
543.92€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11572783
|
Fisherbrand™
EFR-1015-FS |
3500 mL | Estilo de escritura | 382 x 254mm | 101 μm |
656.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
11532773
|
Fisherbrand™
EPL-4590-FS-1 |
540 mL | Lisas | 229 x 114mm | 63 μm |
179.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11532783
|
Fisherbrand™
EPR-4590-FS-1 |
540 mL | Estilo de escritura | 229 x 114mm | 63 μm |
225.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11542783
|
Fisherbrand™
EPR-5590-FS-1 |
720 mL | Estilo de escritura | 229 x 140mm | 89 μm |
277.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricadas con polietileno virgen flexible y muy resistente
- Bolsas de polietileno transparentes y estériles sin juntas laterales
- Se puede elegir entre área de marcado transparente o blanca para las anotaciones escritas
- Prácticas lengüetas para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
- Para su uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril.
Especificaciones
Transparente | |
Polietileno | |
Paquete de 1000 |
Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles