Learn More
Corning™ Tiras de tapones para PCR Thermowell™ Gold
Se ajustan a todas las tiras para PCR de 1 x 8 pocillos Thermowell Gold y a las microplacas para PCR de 96 pocillos
Marca: Corning™ 3742
Descripción
Las tiras de tubos constan de ocho tubos de polipropileno de pared fina de 0,2 ml conectados entre sí. Los conectores dobles entre los tubos adyacentes evitan que la tira se rompa accidentalmente durante la manipulación de las muestras. Las tiras de tubos se han diseñado para un ajuste preciso en los termocicladores para optimizar la transferencia de calor. Las tiras de tapones Thermowell GOLD se venden por separado de las tiras de tubos Thermowell GOLD. Las tiras de tubos y las tiras de tapones Thermowell originales se envasan juntas. Las tiras de tubos no contienen ARNasa/ADNasa y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
N.º de cat. 6547 tiene 60 de cada color por bolsa; 1 bolsa de cada color en cada caja.
N.º de cat. 3742 está diseñado para PCR en tiempo real. Adecuado para su uso con tiras de tubos para PCR Thermowell GOLD de 1 x 8 pocillos de 0,2 ml y microplacas de 96 pocillos.
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
1250/caja | |
RT-PCR y otras aplicaciones de fluorescencia o luminiscencia | |
Tiras para PCR de 1 x 8 pocillos Thermowell Gold y microplacas para PCR de 96 pocillos |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
125/Paq. | |
Tira de tapones planos |