Learn More
Corning™ Tiras de tapones para PCR Thermowell™ Gold
Se ajustan a todas las tiras para PCR de 1 x 8 pocillos Thermowell Gold y a las microplacas para PCR de 96 pocillos
519.85€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
N.º por caja | 1250/caja |
N.° por paquete | 125/Paq. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Color | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10571493
|
Corning™
3742 |
RT-PCR y otras aplicaciones de fluorescencia o luminiscencia | Transparente | Tira de tapones planos |
519.85€
paquete de 1250 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10307722
|
Corning™
3743 |
PCR | Transparente | Tira de tapón abovedado |
519.85€
paquete de 1250 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10531673
|
Corning™
3748 |
PCR | Varios | Tira de tapón abovedado |
519.85€
paquete de 1250 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Tube strips consist of eight 0.2 mL thin wall polypropylene tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage during sample handling. Tube strips are designed for precise fit in thermal cyclers to optimize heat transfer. Thermowell GOLD cap strips are sold separately from Thermowell GOLD tube strips. Original Thermowell tube strips and cap strips are packaged together. Tube strips are RNase-/DNase-free, and are autoclavable at 121°C.
Cat. No. 6547 has 60 of each color per bag; 1 bag of each color per case.
Cat. No. 3742 is designed for real-time PCR. Suitable for use with Thermowell GOLD 0.2 mL 1 x 8 PCR tube strips and 96-well microplates.
Especificaciones
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
125/Paq. |
No estéril | |
1250/caja | |
Tiras para PCR de 1 x 8 pocillos Thermowell Gold y microplacas para PCR de 96 pocillos |