Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: Paquete a granel
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
Marca: Corning™ 4862
Detalles adicionales : Peso : 0.40823kg
Descripción
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
- Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl–
- Las puntas de 100 – 1000 μl están graduadas en 250, 500 y 1000 μl
- Opción de versiones estériles o no estériles
- Las puntas envasadas a granel no son estériles y son muy económicas
Specifications
De 1 a 200 μl | |
Natural | |
Biselado, Universal | |
Sí |
No estéril | |
A granel | |
Pipeta | |
Polipropileno |