Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: Paquete a granel
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
38.61€ - 399.75€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Formato | A granel |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta |
Graduated | Sí |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10380331
|
Corning™
4844 |
A granel | De 1 a 200 μl | Natural |
325.99€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10299141
|
Corning™
4845 |
A granel | De 1 a 200 μl | Amarillo |
325.99€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10669321
|
Corning™
4846 |
A granel | De 100 a 1000 μl | Azul |
399.75€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10005451
|
Corning™
4862 |
A granel | De 1 a 200 μl | Natural |
38.61€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10153761
|
Corning™
4866 |
A granel | De 1 a 200 μl | Amarillo |
38.61€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10163761
|
Corning™
4868 |
A granel | De 100 a 1000 μl | Azul |
40.60€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
- El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido
- Las puntas de 1 a 200 μl están graduadas en 10, 50 y 100 μl
- Las puntas de 100 a 1000 μl están graduadas en 250, 500, y 1000 μl
- Opción de versiones estériles o no estériles
- Las puntas envasadas a granel no son estériles y son muy económicas
Especificaciones
No estéril | |
Pipeta | |
Polipropileno |
A granel | |
Sí |