Learn More
Corning™ Bloques de ensayo de 96 pocillos
Fabricados con polipropileno aclarado para ofrecer claridad óptica. Los bloques de ensayo de 96 pocillos Corning™ son ideales para las aplicaciones de almacenamiento de compuestos, ensayos y crecimiento celular.
198.47€ - 1134.43€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Sin tratar |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10554522
|
Corning™
3961 |
2000 μl | Fondo en V | No estéril |
1134.43€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10779922
|
Corning™
3957 |
500 μl | Redondo | No estéril |
774.64€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10689141
|
Corning™
3959 |
1000 μl | Redondo | No estéril |
666.02€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10708212
|
Corning™
3960 |
2000 μl | Fondo en V | Estéril |
330.47€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10196761
|
Corning™
3958 |
1000 μl | Redondo | Estéril |
198.47€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Certificados como libres de ARNasa y ADNasa
- Altura de faldón uniforme para aumentar la superficie de agarre
- Formato estándar de 96 pocillos
- Paredes planas y rígidas para su uso en laboratorios automatizados
Certifications
Certificadas como libre de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Para la aplicación de crecimiento celular, ensayos y almacenamiento de compuestos |
Sin tapa | |
Sin tratar | |
Polipropileno | |
Sin tratar |