Learn More
Corning™ Bloques de ensayo de 96 pocillos
Fabricados con polipropileno aclarado para ofrecer claridad óptica. Los bloques de ensayo de 96 pocillos Corning™ son ideales para las aplicaciones de almacenamiento de compuestos, ensayos y crecimiento celular.
Marca:  Corning™ 3959
471.64 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10689141
  • 714.95€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
  • Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
  • Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
  • El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Disponibles en versión estéril y no estéril.
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
1000 μl
No estéril
Redondo
100/caja
Sin tapa
Sin tratar
Polipropileno
96
Sin tratar
Para la aplicación de crecimiento celular, ensayos y almacenamiento de compuestos
5/Paq.
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote01325000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/04/2025 Catalog Number3959
Número de lote35124000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/04/2025 Catalog Number3959
Número de lote00625000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/04/2025 Catalog Number3959
Número de lote27124000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha12/03/2025 Catalog Number3959
Número de lote26224000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/02/2025 Catalog Number3959
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Domine la manipulación de líquidos con facilidad.
    Promo Code: 24122
    Expires2025-04-13
    Days
    5
    Hours
    12
    Minutes
    0
    Seconds
    21
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Oferta Corning Lab Products
    Promo Code24073
    Expires2025-04-25
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    22
    Hours
    12
    Minutes
    0
    Seconds
    21
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorio
    Promo Code25721
    Expires2025-05-01
    New Offer
    Ahorrar ahora
Título del producto
Corning™ Bloques de ensayo de 96 pocillos > Redondo; no