Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Axygen™ P-DW-10ML-24-C-S
234.60 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Axygen™ | |
Microplaca | |
10.000 μl | |
Estéril | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
25/caja | |
-112 °F |
4 x 6 | |
25 cajas | |
Transparente | |
Polipropileno | |
24 | |
Cuadrada | |
4000 x g | |
5/Paq. | |
- 80 °C |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
33024067 | Certificado de calidad | 30/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32824041 | Certificado de calidad | 30/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32924017 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32724055 | Certificado de calidad | 04/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
32424129 | Certificado de calidad | 04/03/2025 | P-DW-10ML-24-C-S |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
30Hours
0Minutes
33Seconds
7 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
0Minutes
33Seconds
7New Offer Ahorre hasta un 92%