Learn More
BRAND™ Pipeteador de caucho natural
Fabricados con caucho 100 % natural El pipeteador de caucho natural BRAND™ elimina el pipeteo por boca y la manipulación de materiales peligrosos. Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con opciones de 2 o 3 válvulas
Marca: BRAND™ 25400
18.04 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con caucho 100 % natural
- Elimina el pipeteo con la boca y la manipulación de materiales peligrosos.
- Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con 2 o 3 opciones de válvula
- El modelo de volteo de 2 válvulas permite el funcionamiento con una sola mano.
Especificaciones
Válvula ↑: Llenado, válvula ↓: Entrega,libera el aire a través de una válvula automática | |
Flip | |
Rojo; pipetas de hasta 100 ml | |
1 unidad |
Caucho natural | |
Hasta 100 ml | |
Dos válvulas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30