Learn More
BRAND™ Pipeteador de caucho natural
Fabricados con caucho 100 % natural El pipeteador de caucho natural BRAND™ elimina el pipeteo por boca y la manipulación de materiales peligrosos. Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con opciones de 2 o 3 válvulas
18.25€ - 21.65€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10363341
|
BRAND™
25315 |
Hasta 100 ml | Universal |
21.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10221601
|
BRAND™
25300 |
Hasta 10 ml | Estándar |
18.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10110671
|
BRAND™
25400 |
Hasta 100 ml | Flip |
21.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con caucho 100 % natural
- Elimina el pipeteo con la boca y la manipulación de materiales peligrosos.
- Disponible en modelo universal, estándar o articulado, con 2 o 3 opciones de válvula
- El modelo de volteo de 2 válvulas permite el funcionamiento con una sola mano.
Especificaciones
Caucho natural | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Pipeteador de caucho natural